Learn More
Kolmi Hopen™ Op-Air™ One Type IIR Splash-resistant Medical Mask
These splash-resistant medical masks are designed for those with sensitive skin, providing less irritation against the face.
Marca: Kolmi Hopen™ M34201-30
Detalles adicionales : Peso : 1.52000kg
Descripción
- Protege el medio ambiente de las gotitas del usuario
- Proporciona protección contra líquidos biológicos
- Eficaz contra bacterias, partículas y virus
- Capa interior no irritante
- La capa interior está especialmente diseñada para reducir la humedad y eliminar el sudor de la mecha
- Utilizado por los trabajadores sanitarios para reducir el riesgo de infección o en el quirófano
Especificaciones
Verde | |
Polipropileno | |
(UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485 | |
≥ 99% | |
Sí |
Lazos | |
Plisado | |
Sí | |
Medicina | |
40 paq. |