Learn More
Kolmi Hopen™ Máscara médica impresa Op-Air™ One Tipo IIR con lazos
Esta máscara médica resistente a salpicaduras está formulada con una capa interna suave para pieles sensibles.
Marca:  Kolmi Hopen™ M77100-GEO
Detalles adicionales : Peso : 1.52000kg
Código de producto. 17700229
  • 6.10€ / paquete de 40
Fecha estimada de envío: 24-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Protege el medio ambiente de las gotas emitidas por el usuario
  • Dispone de un exclusivo plegado Origami y soldadura tipo Smile para una mayor comodidad y un ajuste perfecto
  • La capa interna de Feeldry absorbe la humedad para evitar reacciones cutáneas
  • Destinado a profesionales sanitarios
  • Los pacientes también pueden usarla para reducir el riesgo de propagación de la infección
Especificaciones
Especificaciones
Geométrico
Polipropileno
(UE) 2017/745, EN 14683:2019+AC:2019, ISO 9001, ISO 13485
Sí
Lazos
175 x 95 mm
Sí
40 paq.