Learn More
Thermo Scientific™ Onstage Incubator for CellInsight CX5/NXT HCS Platforms
Incubadora incorporada para plataformas CellInsight CX5/NXT HCS
Marca: Thermo Scientific™ NX5LIVE002
Detalles adicionales : Peso : 15.00000kg
Descripción
La incubadora incorporada Invitrogen para plataformas de cribado masivo de información (HCS) CellInsight NXT/CX5 es una cámara climática diseñada específicamente para las plataformas de las series CellInsight NXT y CellInsight CX5. Como módulo opcional, permite un control preciso de la temperatura, la humedad y tres gases para la adquisición de imágenes en intervalos temporales de células vivas, tanto en condiciones fisiológicas como no fisiológicas. Los ajustes ambientales y los parámetros de adquisición de imágenes se integran eficientemente en el software HCS Studio, lo que crea una potente plataforma directa para la obtención de imágenes con información cuantitativa de células en tiempo real. La incubadora incorporada para las plataformas CellInsight NXT/CX5 HCS se puede actualizar en cualquier momento a las unidades compatibles existentes.Ventajas de la incubadora incorporada para las plataformas CellInsight NXT/CX5 HCS:
• Cámara climática totalmente integrada para la adquisición de imágenes de células vivas en tiempo real.
• Permite mantener con precisión las condiciones fisiológicas o no fisiológicas.
• Posibilita la programación sencilla para definir la frecuencia de la adquisición de imágenes durante un periodo.
• Permite llevar a cabo mediciones cinéticas y de motilidad potentes que aumentan la información recopilada de cada célula a lo largo del tiempo.
• Es actualizable in situ.
• Es compatible con la detección de criterios de valoración fijos mediante el motor de placas Thermo Scientific Orbitor RS.
Requisitos
La incubadora incorporada para las plataformas CellInsight NXT/CX5 HCS requiere la última versión del software HCS Studio y del software Store Image and Data Management.
Especificaciones
CellInsight™ | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.