Learn More
Hamilton™ One-Hub Assembled Tubing Assemblies
Providing a variety of connection solutions in the laboratory.
Marca:  Hamilton™ 90662
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11593134
  • 43.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Accesorio fabricado de CTFE
  • Tubos fabricados de PTFE
  • Para luers femeninos
  • Una variedad de calibres y longitudes disponibles
Especificaciones
Especificaciones
CTFE (instalación), PTFE (tubos)
Personalizado
1/paq.
Luer hembra
12 G
Conjunto de tubos
Conexiones de calibre 12