Learn More
Invitrogen™ OncoStat Panel, SNAP-ChIP™ Spike-in
SNAP-ChIP (inmunoprecipitación de cromatina para la normalización de muestras y la elaboración de perfiles de anticuerpos) utiliza nucleosomas semisintéicos con código de barras de ADN que incorporan histonas con mutaciones únicas y que funcionan como sustancias añadidas para el control de la ChIP.
Marca: Invitrogen™ A47343
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- SNAP-ChIP (inmunoprecipitación de cromatina para la normalización de muestras y la elaboración de perfiles de anticuerpos) utiliza nucleosomas semisintéicos con código de barras de ADN que incorporan histonas con mutaciones únicas y que funcionan como sustancias añadidas para el control de la ChIP.
- Los estándares homogéneos y completamente definidos representan fielmente los mononucleosomas objetivo en la muestra experimental
- Los nucleosomas se someten a un riguroso control de calidad para garantizar la uniformidad de un lote a otro
- Los códigos de barras de ADN únicos se pueden distinguir de los genomas de muestras experimentales
- Las sustancias añadidas proporcionan una lectura directa del rendimiento de los anticuerpos en la ChIP
- Capacidad para controlar la variabilidad técnica entre muestras
- Los estándares definidos permiten la normalización universal entre experimentos
- Los paneles SNAP-ChIP son directamente compatibles con el flujo de trabajo actual de ChIP, con nucleosomas semisintéticos que contienen la mutación de interés inmunoprecipitado y procesado junto con la cromatina de muestras.
- Los usuarios pueden controlar directamente la capacidad de anticuerpos (especificidad y enriquecimiento) en un experimento de ChIP mediante la medición de la recuperación de nucleosomas dentro y fuera del objetivo. Las sustancias añadidas de SNAP se pueden utilizar además como un estándar definido para normalizar los datos de ChIP, controlando así la variabilidad técnica entre experimentos.
- El panel OncoStat consta de un grupo de nucleosomas que albergan siete mutaciones de histona H3.3 bien estudiadas que se han relacionado con el cáncer (histona H3.3K4M, H3.3K9M, H3.3K27M, H3.3G34R, H3.3G34V, H3.3G34W y H3.3K36M), además de un control de tipo salvaje H3.3. Además, cada uno de estos ocho nucleosomas está envuelto por dos códigos de barras de ADN independientes (un total de 16 códigos de barras en el panel), lo que permite hacer una réplica técnica interna en cada reacción de ChIP.
- Una sola de las sustancias añadidas del panel permite a los usuarios comprobar la especificidad de los anticuerpos si se examina la recuperación post-IP de los nucleosomas de SNAP-ChIP en comparación con los no específicos, lo que permite generar datos de ChIP de alta calidad.
Especificaciones
Almacenar entre – 5 y – 30 °C. | |
10 reacciones | |
OncoStat™, SNAP-ChIP™ |
Panel de nucleosoma recombinante | |
Panel SNAP-ChIP |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.