Learn More
Merck Filtro de membrana de superficie plana de PTFE Omnipore™
Hydrophilic PTFE polymer membrane filter compatible with virtually all solvents, acids, and alkaline solutions. Omnipore™ Membrane Filters are biologically and chemically inert.
Marca:  Merck JAWP01300
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10174213
  • 305.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Nuestra membrana Fluoropore™ es una membrana hifrófoba de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) unida a un soporte de polietileno de alta densidad para mejorar las características de manipulación del filtro para aplicaciones normales. Las membranas Fluoropore™ ofrecen una amplia compatibilidad química, altos caudales y uniformidad.  (Tenga en cuenta que los números de catálogo que contienen  in.FHUP in. no están laminados o se fabrican sin respaldo.)
Nuestra membrana Omnipore™ es una membrana de PTFE hidrófila compatible con todos los disolventes, ácidos y soluciones alcalinas.
Características y ventajas:
  • Biológica y químicamente inerte
  • Alto rendimiento a altos caudales
  • Variedades de PTFE hidrófobo e hidrófilo disponibles para la filtración de muestras acuosas y de base orgánica
Aplicaciones:
  • Fluoropore™ Membrana: Aclarado de ácidos, bases y disolventes; control del aire; filtrado y ventilación de gases; espectroscopía UV
  • Omnipore™ Membrana: Filtración de soluciones acuosas, ácidos de aclaración y soluciones alcalinas
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Politetrafluoroetileno (PTFE)
JAWP
80%
Plano
85 µm
13 mm
Filtro de pantalla
1,0 μm
La membrana es de PTFE hidrófilo compatible con prácticamente todos los disolventes, ácidos y soluciones alcalinas
100Pack
de 130 °C
Membranas de filtración
13 mm