Learn More
Diba Omnifit™ Packing Sleeves for EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Use Omnifit™ Packing Sleeves for EZ and EZ SolventPlus™ Columns to join two columns for filling and packing
en la oferta
Especificaciones
Tipo | Cromatografía líquida (LC) |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Columnas EZ y EZ SolventPlus™ Omnifit™ |
Código de producto | Marca | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15825274
|
Diba
006EPS-06 |
Manguito de empaquetamiento EZ Omnifit™, unir 2 columnas o conectarlas al empaquetador, 6,6 mm; 1 por unidad | 6,6 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15835274
|
Diba
006EPS-10 |
Manguito de empaquetamiento EZ Omnifit™, unir 2 columnas o conectarlas al empaquetador, 10 mm; 1 por unidad | 10 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15845274
|
Diba
006EPS-15 |
Manguito de empaquetamiento EZ Omnifit™, unir 2 columnas o conectarlas al empaquetador, 15 mm; 1 por unidad | 15 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15855274
|
Diba
006EPS-25 |
Manguito de empaquetamiento EZ Omnifit™, unir 2 columnas o conectarlas al empaquetador, 25 mm; 1 por unidad | 25 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15865274
|
Diba
006EPS-35 |
Manguito de empaquetamiento EZ Omnifit™, unir 2 columnas o conectarlas al empaquetador, 35 mm; 1 por unidad | 35 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15875274
|
Diba
006EPS-50 |
Manguito de empaquetamiento EZ Omnifit™, unir 2 columnas o conectarlas al empaquetador, 50 mm; 1 por unidad | 50 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
Cromatografía líquida (LC) | |
Columnas EZ y EZ SolventPlus™ Omnifit™ |