Learn More
Ansell Guantes de examen desechables sin polvo Omega Pro-tech™
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
2XL
Descripción
- Morado
- Puño con reborde
- No estéril
- El nitrilo no contiene proteínas
- Varias tallas
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumple con los requisitos de la norma europea de guantes médicos EN 455 (Partes 1, 2 y 3), la norma de guantes EN 420:2003 y EN 374 (Partes 1, 2 y 3:2003), la norma ISO 9001:2008 y 13485:2003, la certificación del anexo V de 93/42/CEE y la certificación del artículo 11 B de la normativa 89686/CEE, Dispositivo médico de clase I conforme a la Directiva de MDD 93/42/CEE y categoría 3: Equipo de protección personal de diseño complejo conforme a la Directiva EPI 89686/CEE, CE 0120 |
Clasificación | EPI de categoría III |
Color | Morado |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Textura de dedos |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
Tipo de producto | Guantes de examen |