Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo extragrandes Omega Nitrex™
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Descripción
- Hasta el hombro (530 mm) para proporcionar protección cuando se requiere una cobertura total del brazo
- El nitrilo es resistente a una gran variedad de productos químicos.
- El puño con reborde facilita la colocación y aumenta la estabilidad en el brazo.
- Superficie lisa con una excelente resistencia a las perforaciones
- Sin polvo ni látex para eliminar las alergias de tipo I al látex
- Envase en caja dispensadora con 40 guantes de extracción fácil
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumple con las normas sobre guantes EN 420:2003 y EN 374 (partes 1, 2 y 3:2003). |
Clasificación | EPI de categoría 3 y de uso médico de clase I |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Suave |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | Sin polvo |
Tipo de producto | Guante de exploración hasta el hombro |