Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Omega Membrane Discs
Omega Membrane Discs with high performance and stability for users of conventional, non-disposable stirred cells.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) OM030076
Detalles adicionales : Peso : 0.22520kg
Descripción
- La membrana de polietersulfona proporciona mayores caudales y menor unión de proteínas que la celulosa regenerada competitiva
- Menores tiempos de procesamiento y las recuperaciones más altas posibles
- Los discos se pueden lavar y reutilizar
- Membranas de repuesto para otras concentraciones de sistemas de células agitadas, fraccionamiento, purificación, intercambio de tampones o desalinización de proteínas, caldos celulares y otras biomoléculas
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
No estéril | |
76 mm |
30 kDa | |
12/paquete |