Learn More
Thermo Scientific™ Objetivo Olympus™ 40X, X-Apo, 0,95 NA/0,18 WD, collar de corrección (0,11-0,23 mm)
Este objetivo apocromático de 40X pertenece a la nueva línea X de Olympus y presenta un rendimiento óptico excepcional.
Marca: Thermo Scientific™ AMEP4907
Descripción
Este objetivo apocromático de 40X es de la nueva línea Olympus X y presenta un rendimiento óptico excepcional. Está equipado con un collar ajustable que ofrece flexibilidad en la adquisición de imágenes a través de la cubierta de vidrio con un grosor de 0,11 a 0,23 mm. Gracias a la nueva tecnología de fabricación, los objetivos X-Apo ofrecen un mejor rendimiento en comparación con los objetivos Apo estándar en varias áreas críticas: mayor abertura numérica (NA), mejor planitud de imagen y un rango más amplio de corrección cromática de 400–1000 nm. Estos objetivos ofrecen un brillo y una resolución excelentes en un amplio campo de visión para aplicaciones en las que se desea obtener la mejor calidad de imagen posible. Los objetivos de Olympus son compatibles con todos los sistemas de adquisición de imágenes celulares EVOS. Nuestra amplia selección de objetivos EVOS y Olympus satisface las necesidades de todo el espectro de aumentos y especificaciones ópticas.
Características adicionales de este objetivo Olympus:
- Ampliación: 40X
- Abertura numérica: 0,95
- Distancia de trabajo: 0,18 mm
- Excelente calidad de imagen
Calidad de imagen
Los objetivos del microscopio pueden ser los componentes más importantes de un microscopio son los responsables de la formación de la imagen primaria. Una elevada calidad de la imagen es crucial para el éxito experimental y un requisito para la publicación y los objetivos Olympus ofrecen esa calidad en todo el espectro visible hasta la luz infrarroja cercana. Este rendimiento es el resultado de años de experiencia en la fabricación de lentes, y la amplia selección de objetivos significa que puede elegir el objetivo óptimo para sus necesidades de adquisición de imágenes.
Clases de objetivos
Los objetivos acromáticos son perfectos para aplicaciones generales, con corrección estándar de color y enfoque.
Los objetivos de fluorita ofrecen una resolución excelente y presentan aperturas numéricas más altas que los objetivos acromáticos, lo que da como resultado una señal de fluorescencia más brillante e imágenes con mayor contraste. La mayor calidad óptica reduce en gran medida las aberraciones ópticas, y las correcciones de color y enfoque están en niveles más altos que los objetivos acromáticos. Los objetivos de fluorita son ideales para aplicaciones de fluorescencia y de luz transmitida exigentes, donde el mayor contraste hace que sean perfectos para la adquisición de imágenes en color.
Los objetivos acromáticos se fabrican con los niveles más altos de resolución, brillo de fluorescencia y contraste; las aberraciones cromáticas casi se eliminan. Se recomiendan para las aplicaciones más exigentes, especialmente para aumentos de 60x y superiores. Los objetivos apocromáticos son la mejor opción para la captura de imágenes en color con luz blanca.
Objetivos de contraste de campo claro frente a objetivos de contraste de fase
El campo claro es la forma más básica de microscopía óptica y se logra mediante la absorción de la luz por parte de la muestra. Un área de mayor densidad en una muestra absorberá más luz, aumentando así el contraste en esas áreas. Los objetivos de contraste de fase son más útiles para las muestras translúcidas difíciles de ver. Este método de contraste se logra convirtiendo los cambios de fase, causados por la luz que pasa a través de una muestra translúcida, en cambios de brillo (contraste).
Larga distancia de trabajo frente a objetivos corregidos con cubreobjetos
Los objetivos de larga distancia de trabajo (LWD) están optimizados para su uso a través de recipientes con un grosor de pared nominal de 0,9-1,5 mm. Esto incluye los recipientes que se utilizan habitualmente en los cultivos celulares y en los ensayos basados en células, como portaobjetos, placas y matraces de cultivo celular, placas de pocillos de microtitulación, etc. Los objetivos corregidos con cubreobjetos se optimizan para su uso a través de cubreobjetos n.º 1,5 (con un grosor aproximado de 0,17 mm). Estos objetivos tienen una mayor relación de aumento/NA y proporcionan una mayor resolución en comparación con los objetivos de LWD.
Especificaciones
Lente de objetivo | |
EVOS M5000, EVOS M7000 y otros sistemas de adquisición de imágenes | |
Each |
Olympus™ | |
Vasos, portaobjetos, placas de cultivo celular, matraces, placas de pocillos Microtiter |