Learn More
Objetivo Olympus 20X, superapocromático, corregido con cubreobjetos
Objetivo Olympus 20X, superapocromático, corregido con cubreobjetos
Marca:  Invitrogen AMEP4734
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Código de producto. 15359641
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Este objetivo superapocromático ofrece una excepcional corrección apocromática de los rangos UV a IR. Parfocal para la adquisición de imágenes visibles e IR, está diseñado para las aplicaciones de investigación más exigentes. Se trata de un objetivo corregido con cubreobjetos optimizado para la adquisición de imágenes con cubreobjetos n.º 1.5. Todos los objetivos Olympus son compatibles con los sistemas de adquisición de imágenes de células EVOS™ y ofrecen un rendimiento óptico excepcional desde la luz visible hasta la luz infrarroja cercana. La amplia selección de objetivos EVOS™ y Olympus satisface las necesidades en todo el espectro de aumentos y especificaciones ópticas.
Características adicionales de este objetivo Olympus:
  • Ampliación: 20X
  • Abertura numérica: 0,75
  • Distancia de trabajo: 0,65 mm
    Calidad de imagen
    Es posible que los objetivos del microscopio sean los componentes más importantes de un microscopio óptico porque son responsables de la formación de imagen primaria. La calidad de la imagen es crucial para el éxito del experimento y un requisito para la publicación. Los objetivos de Olympus son ampliamente reconocidos por su calidad y rendimiento en todo el espectro visible hasta la luz infrarroja cercana. La amplia selección de objetivos EVOS™ y Olympus le permite disponer de una amplia gama de opciones para sus necesidades de adquisición de imágenes.
    Clases de objetivos
    Los objetivos acromáticos son perfectos para aplicaciones generales, con corrección estándar del color y del enfoque.
    Los objetivos de fluorita ofrecen una resolución excelente y cuentan con aberturas numéricas mayores que los objetivos acromáticos, lo que se traduce en una señal de fluorescencia más brillante y una adquisición de imágenes de mayor contraste. La mayor calidad óptica reduce en gran medida las aberraciones ópticas, y las correcciones de color y enfoque están en niveles más altos que los objetivos acromáticos. Los objetivos de fluorita son ideales para aplicaciones de fluorescencia y de luz transmitida exigentes, donde el alto contraste los convierte en ideales para la adquisición de imágenes en color.
    Los objetivos apocromáticos se fabrican con los niveles más altos de resolución, brillo de fluorescencia y contraste; las aberraciones cromáticas son casi inexistentes. Se recomiendan para las aplicaciones más exigentes, especialmente con aumentos de 60x y superiores. Los objetivos apocromáticos son la mejor opción para la captura de imágenes en color con luz blanca.
    Objetivos de contraste de campo claro frente a objetivos de contraste
    Campo claro es la forma más básica de microscopía óptica y se logra mediante la absorción de la luz de muestra. Un área de mayor densidad en una muestra absorberá más luz, aumentando así el contraste en esas áreas. Los objetivos de contraste de fase son más útiles para las muestras translúcidas difíciles de ver. Este método de contraste se logra al convertir los cambios de fase, causados por la luz que pasa a través de una muestra translúcida, en cambios de brillo (es decir, contraste).
    Objetivos de larga distancia de trabajo frente a objetivos corregidos con cubreobjetos
    Los objetivos de larga distancia de trabajo (LWD) son óptimos para su uso con recipientes de un grosor de pared nominal de 0,9-1,5 mm. Esto incluye los recipientes que se utilizan comúnmente en el cultivo celular y ensayos basados en células, como portaobjetos, placas y matraces de cultivo celular, placas de pocillos de microtitulación, etc. Los objetivos corregidos con cubreobjetos son óptimos para su uso con cubreobjetos n.º 1.5 (grosor aproximado de 0,17 mm). Estos objetivos tienen una mayor relación de ampliación/NA y proporcionan una mayor resolución en comparación con los objetivos de LWD.
    Para obtener más opciones, visite la Guía de selección de objetivos EVOS™ y Olympus
    Explore toda la gama EVOS™ de sistemas y accesorios de adquisición de imágenes
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Lente de objetivo
    Lentes de objetivo, 20X, superapocromático, corregido con cubreobjetos, abertura numérica 0,75, distancia de trabajo de 0,65 mm, Este objetivo superapocromático ofrece una excepcional corrección apocromática de los rangos UV a IR, Parfocal para la adquisición de imágenes visible e IR
    Sistema de adquisición de imágenes automático EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes en color EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ FL, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL Core, sistema de adquisición de imágenes EVOS™ XL