Learn More
Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate is constructed of special steel and supplied in a plastic case.
113.00€ - 775.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración DAkkS |
---|---|
Clasificación | OIML Clase F2 |
Densidad | 7.950kg/m3 |
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Masa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11373384
|
Sartorius™
YCW314-AC-02 |
1 g |
113.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11313394
|
Sartorius™
YCW324-AC-02 |
2 g |
115.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11353394
|
Sartorius™
YCW354-AC-02 |
5 g |
116.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11393394
|
Sartorius™
YCW414-AC-02 |
10 g |
119.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11333404
|
Sartorius™
YCW424-AC-02 |
20 g |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11373404
|
Sartorius™
YCW454-AC-02 |
50 g |
125.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11313414
|
Sartorius™
YCW514-AC-02 |
100 g |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11353414
|
Sartorius™
YCW524-AC-02 |
200 g |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11393414
|
Sartorius™
YCW554-AC-02 |
500 g |
211.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11333424
|
Sartorius™
YCW614-AC-02 |
1 kg |
220.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11373424
|
Sartorius™
YCW624-AC-02 |
2 kg |
288.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11313434
|
Sartorius™
YCW654-AC-02 |
5 kg |
431.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11397494
|
Sartorius™
YCW714-AC-02 |
10 kg |
775.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Non-magnetizable
- Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
- Special Stainless steel construction with a density of 7,950 kg/m3
- Complies with OIML R111-1 International Recommentation
- DAkkS Certified
Especificaciones
Certificado de calibración DAkkS | |
OIML Clase F2 | |
7.950kg/m3 |