Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F2 de OIML con certificado DAkkS
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- No magnetizable
- Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
- Construcción especial en acero inoxidable con una densidad de 7.950 kg/ m3
- Cumple con la Recomendación Internacional OIML R111-1
- DAkkS Certificado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pesa con perilla de línea de comprobación |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración DAkkS |
| Clasificación | OIML Clase F2 |
| Material | Acero inoxidable |
| Densidad | 7.950kg/m3 |
| Masa | 10 kg |