Learn More
asecos™ Absorbentes para aceites bayetas
Repelente al agua, absorción segura de aceites, gasolina, diésel, etc.
173.84€
Especificaciones
Color | Azul |
---|---|
Material | Heavy-duty Cloth |
Tipo | Oil Only Sorbent Pad |
Longitud (imperial) | 15.75 in. |
Longitud (métrico) | 400.00 mm |
Product Code | Brand | Peso (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Peso (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
17866346
|
asecos™
11327 |
7 kg |
173.84€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17836516
|
asecos™
9934 |
8 kg |
173.84€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Gran durabilidad
- Aptos para uso continuado y de larga duración
- Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
- Excepcionales propiedades de absorción
- Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
- Fino – para pequeños vertidos y prevención
- Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
Specifications
Azul | |
Oil Only Sorbent Pad | |
400.00 mm | |
400.00 mm |
Heavy-duty Cloth | |
15.75 in. | |
15.75 in. |