Learn More
asecos™ Absorbentes para aceites almohadillas
Repelente al agua, absorción segura de aceites, gasolina, diésel, etc.
122.96€ - 160.06€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Material | Heavy-duty Cloth |
Tipo | Oil Sorbent Pillow |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17856436
|
asecos™
9933 |
250.00 mm | 250.00 mm |
160.06€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17896546
|
asecos™
9932 |
460.00 mm | 460.00 mm |
122.96€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Gran durabilidad
- Aptos para uso continuado y de larga duración
- Elevada resistencia al desgarro y a la abrasión
- Excepcionales propiedades de absorción
- Gran capacidad de absorción (hasta 16 veces el propio peso)
- Fino – para pequeños vertidos y prevención
- Grueso – para grandes vertidos o absorción de charcos
Especificaciones
Blanco | |
Heavy-duty Cloth | |
Oil Sorbent Pillow |