Learn More
Welch Ilmvac™ Filtro de vapor de aceite
Elimine la emisión de vapor de aceite. Los filtros de vapor de aceite Welch Ilmvac™ incluyen una carcasa de poliamida transparente que permite comprobar de forma sencilla el grado de contaminación o saturación del filtro.
Marca: Welch Ilmvac™ 700011
Detalles adicionales : Peso : 0.06300kg
Descripción
- Filtros de vapor económicos con bridas KF
- Si el inserto de filtro queda bloqueado, se abre automáticamente una válvula de control de presión integrada y reduce la presión acumulada inmediatamente
- Los insertos de filtro deteriorados se pueden reemplazar con facilidad
Especificaciones
1/pack | |
DN 25 KF | |
Filtro de vapor de aceite |