Learn More
OHAUS™ Papel para impresora de impacto
Para impresora SF-42.
Marca: OHAUS™ 12101511
Detalles adicionales : Peso : 0.40900kg
Descripción
- Anchura: 2,25 in (5,7cm)
- Cantidad: 5/Paq.
Especificaciones
Impresora SF42 | |
5,71 cm | |
Accesorios de impresora |
2,25 in | |
Chino, Inglés (EE. UU.), Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués (BR), Ruso, Español (MX) | |
Papel de impresora |