Learn More
Cloruro de octilmagnesio, solución de 1,4 M en THF, AcroSeal™, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 428038000
Detalles adicionales : CAS : 38841-98-4 Peso : 0.79320kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Cantidad. | 800mL |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
38841-98-4 | |
172.98 | |
HQDAZWQQKSJCTM-UHFFFAOYSA-M | |
4147387 | |
CCCCCCC[CH2-].[Mg+2].[Cl-] |
C8H17ClMg | |
MFCD00000476 | |
octylmagnesium chloride, magnesium, chlorooctyl, n-octylmagnesiumchloride, octyl magnesium chloride, n-c8h17mgcl, n-octylmagnesium chloride, octylmagnesium chloride solution, dpbwwqdkvqlwfk-uhfffaoysa-m, 1-octylmagnesium chloride, 1m in methf, octylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf | |
magnesio;octano;cloruro |
Especificaciones
Octylmagnesium chloride | |
109-99-9 | |
77.66 | |
CH3(CH2)6CH2MgCl | |
octylmagnesium chloride, magnesium, chlorooctyl, n-octylmagnesiumchloride, octyl magnesium chloride, n-c8h17mgcl, n-octylmagnesium chloride, octylmagnesium chloride solution, dpbwwqdkvqlwfk-uhfffaoysa-m, 1-octylmagnesium chloride, 1m in methf, octylmagnesium chloride solution, 2.0 m in thf | |
CCCCCCC[CH2-].[Mg+2].[Cl-] | |
172.98 | |
172.98 | |
Frasco de vidrio AcroSeal™ | |
800mL |
1.4M solution in THF | |
70.21 | |
C8H17ClMg | |
MFCD00000476 | |
HQDAZWQQKSJCTM-UHFFFAOYSA-M | |
magnesio;octano;cloruro | |
4147387 | |
0.9290g/mL | |
0.929 | |
−10°C |
Seguridad y manipulación
- Octylmagnesium chloride, 1.4M solution in THF
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.