Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación octoédrica de PTFE
Proporciona acción de agitación estable. Estas barras agitadoras magnéticas de PTFE son esterilizables en autoclave e incluyen un anillo pivotante. Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.05580kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11527782
  • 19.30€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Barra de agitación magnética estable de uso general
  • Las superficies planas proporcionan una gran acción de mezcla
  • Todos tienen anillos de pivote
  • Imanes de AlNiCo-V revestidos en PTFE
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
9,5mm
25 x 9,5mm
10/Paq.
25 mm