Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética Octagon Spinbar™
Las barras de agitación magnética octogonales con anillo pivotante integral son la forma más utilizada para la agitación de pequeños volúmenes en recipientes como viales, tubos y separadores de gradientes.
5.95€ - 23.25€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Certificaciones/conformidad | FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, ISO 9001:2008 |
Color | Blanco |
Material | Imán Alnico |
Forma | Octogonal |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11775054
|
Bel-Art™
F37110-0078 |
0,31 in | 8 mm | 0,87 in | 22 mm |
5.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15415504
|
Bel-Art™
F37110-5838 |
0,37 in | 9,5mm | 0,625 in | 16 mm |
6.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
16459323
|
Bel-Art™
F37110-0003 |
0,5 in | 12,7mm | 3 in | 76,2 mm |
23.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Las barras de agitación magnética octogonales con anillo pivotante integral son la forma más utilizada para la agitación de pequeños volúmenes en recipientes como viales, tubos y separadores de gradientes. Resultan especialmente útiles para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras.
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- El perfil continuo permite una mayor área de superficie y turbulencia añadida si se compara con la superficie lisa de las barras cilíndricas
- El anillo de pivote ayuda a reducir la fricción y la brusquedad
- Esterilizable en autoclave
- Fabricadas en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
Specifications
Sí | |
Blanco | |
Octogonal |
FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, ISO 9001:2008 | |
Imán Alnico |