Learn More
Octadeciltriclorosilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
42.30€ - 249.00€
CAS | 112-04-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C18H37Cl3Si |
Peso molecular (g/mol) | 387.94 |
Número MDL | MFCD00000484 |
Clave InChI | PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane |
PubChem CID | 8157 |
Nombre IUPAC | tricloro(octadecil)silano |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10655002
|
Thermo Scientific Acros
147400250 |
25 mL | Frasco de vidrio |
42.30€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10285380
|
Thermo Scientific Acros
147401000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
88.20€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10197613
|
Thermo Scientific Acros
147405000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
249.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
112-04-9 | |
387.94 | |
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N | |
8157 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl |
C18H37Cl3Si | |
MFCD00000484 | |
octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane | |
tricloro(octadecil)silano |
Especificaciones
Octadecyltrichlorosilane | |
94.0 | |
Marrón amarillento a incoloro | |
223.0°C (10.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C18H37Cl3Si | |
1.4585 to 1.4605 | |
0.98 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene, ethyl ether, heptane and, perchloroethylene | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl | |
387.94 | |
387.94 | |
Líquido |
112-04-9 | |
100.0 | |
0.9800g/mL | |
189°C | |
94% min. (GC) | |
CH3(CH2)17SiCl3 | |
MFCD00000484 | |
octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane | |
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N | |
tricloro(octadecil)silano | |
8157 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración GHS P
Provoca quemaduras graves en la piel y daños en los ojos.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):Quitarse inmediatamente
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 203-930-7
- Octadecyltrichlorosilane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.