Learn More
Octadeciltriclorosilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10285380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10285380 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10655002 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10197613 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10285380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 147401000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-04-9 | C18H37Cl3Si | 387.94 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-04-9
Fórmula molecular C18H37Cl3Si
Peso molecular (g/mol) 387.94
Número MDL MFCD00000484
Clave InChI PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octadecyltrichlorosilane, trichloro octadecyl silane, n-octadecyltrichlorosilane, silane, trichlorooctadecyl, silane, octadecyltrichloro, n-octadecyl trichlorosilane, stearyltrichlorosilane, unii-1qle771pke, trichlorostearylsilane, trichloroctadecylsilane
PubChem CID 8157
Nombre IUPAC tricloro(octadecil)silano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octadecyltrichlorosilane
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón amarillento a incoloro
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 223.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 189°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)17SiCl3
Índice de refracción 1.4585 to 1.4605
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in benzene, ethyl ether, heptane and, perchloroethylene
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.94
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Octadecyltrichlorosilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.