missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Occludin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 430.00€
Especificaciones
Antígeno | Occludin |
---|---|
Concentración | 1000 μg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | CoraLite 488 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17701259
|
Proteintech
CL488-13409-20UL |
20 μL |
129.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17791249
|
Proteintech
CL488-13409-100UL |
100 μL |
430.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Occludin Polyclonal antibody specifically detects Occludin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for IFEspecificaciones
Occludin | |
Immunofluorescence | |
CoraLite 488 | |
Rabbit | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
IgG | |
Antigen affinity purification | |
Antibody |
1000 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
4950 | |
Primary | |
Store at -20°C |