Learn More
Motic™ Objetivos, estéreo para SMZ-161/171
Click to view available options
Potencia de aumento:
0.3X.
0.63X.
0.75X
1.5X.
Descripción:
WD:128,6mm
WD:142,7mm
WD:301mm
WD:56,3mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Adecuado para microscopios SMZ-161 y SMZ-171.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Estéreo |
| Descripción | WD:301mm |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios SMZ-161/171 |
| Potencia de aumento | 0.3X. |