Learn More
Motic™ Objetivos, estéreo para SMZ-161/171
Código de producto. p-8543048
Change view
Click to view available options
Potencia de aumento:
0.3X.
0.63X.
0.75X
1.5X.
Descripción:
WD:128,6mm
WD:142,7mm
WD:301mm
WD:56,3mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Potencia de aumento Descripción unitSize
15415452 1.5X. WD:56,3mm cada uno
15425442 0.3X. WD:301mm cada uno
15465442 0.63X. WD:142,7mm cada uno
15495442 0.75X WD:128,6mm cada uno
4 options
Código de producto. 15415452
Marca: Motic™ 1101001703671
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Objetivos estéreo adecuados para microscopios SMZ-161 y SMZ-171. Los objetivos estéreo Motic™, para SMZ-161/171 están diseñados con precisión para una calidad superior y una gran durabilidad.
  • Adecuado para microscopios SMZ-161 y SMZ-171.
Especificaciones
Tipo Estéreo
Descripción WD:56,3mm
Para utilizar con (equipo) Microscopios SMZ-161/171
Potencia de aumento 1.5X.