Learn More
Motic™ Objetivo, plano, fase PL Ph 40X/0,65/S
Descripción
- Estilo de plan para la corrección de la curvatura del campo.
- Placa de fase integrada para modulación de contraste.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Objetivo |
| Descripción | ND:0,65/S |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios B1-223ASC, B3-223PL, DMWB1-223ASC |
| Potencia de aumento | 40X. |