Learn More
Zeiss™ Objetivo Plan Apo S
Código de producto. 11835133
Click to view available options
Potencia de aumento:
0.5X
1.0X
1.5X
2.3X
Distancia de enfoque:
10 mm
30 mm
60 mm
63 mm
134 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11835133
Marca: Zeiss™ 435224
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Diseñado para su uso con microscopios Zeiss
Ideal para una gran variedad de aplicaciones
Especificaciones
Tipo Objetivo Plan Apo S
Distancia de enfoque 10 mm
Potencia de aumento 2.3X
Cantidad 1 unidad