Learn More
Zeiss™ Objetivo Plan Achromat
Descripción
- Objetivo Plan-Achromat 20x/0,40 para Primo (WD: 0,90 mm)
- Objetivo Plan-Achromat 10x/0,25 Ph1 para Primo (WD: 4,4 mm)
- Objetivo Plan-Achromat 4x/0,10 para Primo (WD: 12,0 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Objetivo Plan-Achromat 4X/0,10 |
| Descripción | WD:12mm |
| Para utilizar con (equipo) | Primo |
| Potencia de aumento | 4x. |
| Cantidad | 1 unidad |