Learn More
Zeiss™ Portaobjetivos de objetivo
Click to view available options
Tipo:
Portaobjetivos de objetivo S/doc
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Portaobjetivos de objetivo S/doc
- triple, 6 cod
- Para el modo estéreo y axial utilizando 3 objetivos en SteREO Discovery
- Montaje en la unidad de enfoque con la columna de Perfil S como alternativa al soporte 435402 S de 76 mm de diámetro o al equipo de co-observador 435116
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Portaobjetivos de objetivo S/doc |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio Stero Discovery |
| Potencia de aumento | 6X |
| Cantidad | 1 unidad |