Learn More
Motic™ Lente de objetivo para SMZ 140/143
Click to view available options
Potencia de aumento:
1.5X.
Distancia de enfoque:
33 mm WD
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para su uso con estereomicroscopios de las series SMZ140/143
- Objetivo de 0,5X: reduzca el aumento estándar, WD=133 mm
- Objetivo de 1,5X: incremente el aumento estándar, WD=33 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Lente de objetivo |
| Distancia de enfoque | 33 mm WD |
| Para utilizar con (aplicación) | Incremente el aumento estándar |
| Para utilizar con (equipo) | SMZ140/143 |
| Potencia de aumento | 1.5X. |
| Cantidad | 1 unidad |