Learn More
Carl Zeiss™ Objective EC Plan Neofluar
Descripción
- Plan-Neofluar de mayor contraste
- Luz difusa minimizada: con un aumento visible importante en el contraste
- Alta transmisión de longitudes de onda a partir del intervalo UV cercano (> 40 % empezando en 340 nm)
- Gracias a los tipos de vidrio de baja autofluorescencia, estos objetivos son
- Ideales para microscopía de epifluorescencia
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Objetivo EC |
| Descripción | M27, N.A. de 0,75, WD de 0,71 mm |
| Potencia de aumento | 40X |
| Cantidad | 1 unidad |