Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights
Código de producto. 12886543 Tienda Schott Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Adaptador
Adaptador de campo oscuro
Para utilizar con (equipo):
Luz anular con fibra óptica con diámetro interior de 66 mm
Luz anular de campo oscuro 157406
Luz anular de campo oscuro VisiLED S40-10 D
Luz anular de campo oscuro con fibra óptica 157406
Distancia de trabajo:
De 30 a 50 mm
De 50 a 80 mm
De 80 a 110 mm
N/D
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Distancia de trabajo unitSize
12886543 Adaptador Luz anular de campo oscuro 157406 De 50 a 80 mm cada uno
10004520 Adaptador Luz anular con fibra óptica con diámetro interior de 66 mm N/D cada uno
12866543 Adaptador de campo oscuro Luz anular de campo oscuro VisiLED S40-10 D N/D cada uno
12876543 Adaptador Luz anular de campo oscuro 157406 De 30 a 50 mm cada uno
12896543 Adaptador Luz anular de campo oscuro con fibra óptica 157406 De 80 a 110 mm cada uno
5 options
Código de producto. 12886543
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157567
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights allows precise positioning of Ring Light.
Adaptador de extensión para distancia de trabajo objetivo 50-80 mm; longitud = 50 mm, para objetivos con Ø = 66 mm y 70 mm
Especificaciones
Tipo Adaptador
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Luz anular de campo oscuro 157406
Distancia de trabajo De 50 a 80 mm