Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights
Código de producto. 12866543 Tienda Schott Productos
Click to view available options
Tipo:
Adaptador
Adaptador de campo oscuro
Para utilizar con (equipo):
Luz anular con fibra óptica con diámetro interior de 66 mm
Luz anular de campo oscuro 157406
Luz anular de campo oscuro VisiLED S40-10 D
Luz anular de campo oscuro con fibra óptica 157406
Distancia de trabajo:
De 30 a 50 mm
De 50 a 80 mm
De 80 a 110 mm
N/D
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12866543
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 400510
The Objective Adapter for Fiber Optic or LED Ring Lights allows precise positioning of Ring Light.
  • Adaptador de campo oscuro para montar la luz anular de campo oscuro VisiLED (pieza SCHOTT 400 300) al objetivo
  • Se adapta a diámetros de 66 mm y 70 mm
Especificaciones
Tipo Adaptador de campo oscuro
Distancia de enfoque Distancia de trabajo objetivo: Entre 20 y 30 mm
Para utilizar con (aplicación) Iluminación para estereomicroscopía
Para utilizar con (equipo) Luz anular de campo oscuro VisiLED S40-10 D
Distancia de trabajo N/D