Learn More
Motic™ Objetivo, acromático EA 20X/0,40
Click to view available options
Potencia de aumento:
20X.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acromático.
- Corrección de la aberración cromática para 2 colores.
- Corrección esférica para 1 color.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Objetivo Achromat |
| Descripción | ND:0,8 |
| Distancia de enfoque | 0,80 mm WD |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopios de la serie PM, DM1802-A, SERIE 18, serie 28 |
| Potencia de aumento | 20X. |