Learn More
Zeiss™ Objetivos N-Achroplan
Descripción
- Excelente planicidad de imagen en diámetros de campo visual de 23 mm
- Ideal para fotomicrografía en microscopía rutinaria
- Excelente planicidad de campo
- Solución muy recomendable para la documentación de imágenes en patología
- Adecuado para la microfotografía
- Disponible en distintas versiones para una amplia gama de aplicaciones
- Entre las posibles técnicas de contraste se incluyen el campo claro y el contraste de fases en la luz transmitida y fluorescencia con excitación en el rango visible
Cuello de corrección mecánica para:
- Corrección del grosor del cubreobjetos de vidrio
- Inmersión diferente
- Temperatura diferente
- Ajuste de diafragma iris
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Objetivo |
| Potencia de aumento | 10X |
| Cantidad | 1 unidad |