Learn More
Carl Zeiss™ Objetivo A acromático
Código de producto. 11825163
Click to view available options
Tipo:
M27
M27, campo de visión de 23 mm
Objetivo A
PH2 M27
Ph1 M27
Potencia de aumento:
10X
2.5X.
20X.
40X.
5X.
Abertura numérica:
0,06 m
0,12 mm
0,25 mm
0,45 mm
0,65 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11825163
Marca: Carl Zeiss™ 4210309900
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Utilice estos objetivos universales para la investigación rutinaria. Los objetivos Zeiss™ A-Plan proporcionan gran contraste y se pueden utilizar con lentes con un campo de visión de hasta 23 mm.
  • Esta clase de objetivos proporciona una alternativa interesante a los objetivos Achroplan, tanto en aplicaciones de rutina como de investigación
  • Permiten métodos de contraste que abarcan desde campo claro hasta contraste de fase y para la longitud de onda de excitación dentro del espectro visible
  • Se pueden utilizar para trabajo de epifluorescencia
Especificaciones
Tipo M27
Potencia de aumento 5X.
Abertura numérica 0,12 mm
Cantidad 1 unidad