Learn More
Oakton™ pH 700, CON 700, pH-CON 700 pH/Conductivity Benchtop Meters, Measures conductivity, TDS and temperature
An affordable way to take consistent, accurate conductivity measurements in your laboratory.
1090.00€ - 1222.00€
Especificaciones
Tipo de pantalla | LCD |
---|---|
Compensación de la temperatura | Automático o manual, de 0 ° a 100 °C |
Garantía | 3 años |
Tensión | 120/240 V |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15160033
|
Oakton™
35419-10 |
pH 700 | Medidor, electrodo de pH de unión doble, sonda de temperatura, soporte de electrodos, fuente de alimentación universal/adaptadores |
1090.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12983517
|
Oakton™
01X543601 |
pH/Con 700 | Medidor 700 de PC con electrodo de pH, sonda de conductividad/temperatura, soporte de electrodos |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Compact, space-saving design with a larger, easier-to-read display
- Low cost plus high performance
- Large dual display
- Built-in memory function
- Hold function
- Built-in memory function
- Available with built-in electrode stand
- Selectable manual or Automatic Temperature Compensation
Especificaciones
LCD | |
Automático o manual, de 0 ° a 100 °C | |
3 años | |
120/240 V |