Learn More
dibromuro de o-xilileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
1,2-Bis(bromomethyl)benzene is used in the synthesis of isothioureas involved in the inhibition of human nitric oxide synthases. Also used in the synthesis of tridentate carbene ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 1,2-bis(bromometilo)benceno se utiliza en la síntesis de isotioureas implicadas en la inhibición de las sintasas de óxido nítrico humano. También se utiliza en la síntesis de los ligandos de carbeno tridentato.
Solubilidad
la solubilidad en tolueno es casi transparente y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
el 1,2-bis(bromometilo)benceno se utiliza en la síntesis de isotioureas implicadas en la inhibición de las sintasas de óxido nítrico humano. También se utiliza en la síntesis de los ligandos de carbeno tridentato.
Solubilidad
la solubilidad en tolueno es casi transparente y etanol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | o-Xylylene dibromide |
Punto de fusión | 92°C to 96°C |
Densidad | 1.96 |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3261 |
Beilstein | 637159 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.96 |
Porcentaje de pureza | 97% |