Learn More
Cytiva Junta tórica
Se utilizan en soluciones acuosas y casi todos los disolventes orgánicos más utilizados en cromatografía líquida de macromoléculas. Las juntas tóricas Cytiva Life Sciences™ se han fabricado con caucho de nitrilo.
Marca: Cytiva 19-5043-01
Detalles adicionales : Peso : 0.00200kg
Descripción
- Se puede utilizar en soluciones acuosas
- Casi todos los disolventes orgánicos
- Las siguientes excepciones son: hidrocarburos clorados, acetona y otrascetonas, ésteres alifáticos y fenol. No se deben usar soluciones que contengan más del 10 % de NaOH, 10 % de HCl, otros ácidos minerales fuertes o 5 % de ácido acético
- De caucho de nitrilo (NBR)
Especificaciones
Junta tórica | |
1Each | |
Caucho de nitrilo | |
6,75 x 1,78mm |