Learn More
Novus Biologicals™ O-GlcNAcase/OGA/MGEA5 Protein
Código de producto. 18424121 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
100 microgramos
18424121 0,5 mg 0.50 miligramo
18140900 100 μg 100 microgramos
2 options
Código de producto. 18424121
Marca: Novus Biologicals™ NBP1989590.5mg
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 24-235 of Human NRK1 The Recombinant Human NRK1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human NRK1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 0.5 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación Liquid. In 20 mM Tris-HCl buffer, pH 8.0, 10% glycerol, 1 mM DTT, 50 mM NaCl
Peso molecular 26.2 kDa
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 0,5 mg
Fuente Human
Requisitos de almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Nombre común O-GlcNAcase/OGA/MGEA5
Conjugado Unconjugated
Grado de pureza o calidad >90%