Learn More
Ácido O-acetilsalicílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020506
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
50-78-2
C9H8O4
180.16
MFCD00002430
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
aspirin, acetylsalicylic acid, 2-acetoxybenzoic acid, 2-acetyloxy benzoic acid, acetylsalicylate, o-acetylsalicylic acid, o-acetoxybenzoic acid, acylpyrin, polopiryna, easprin
2244
CHEBI:15365
2-(acetyloxy)benzoic acid
CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
50-78-2
C9H8O4
180.16
MFCD00002430
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
aspirin, acetylsalicylic acid, 2-acetoxybenzoic acid, 2-acetyloxy benzoic acid, acetylsalicylate, o-acetylsalicylic acid, o-acetoxybenzoic acid, acylpyrin, polopiryna, easprin
2244
CHEBI:15365
2-(acetyloxy)benzoic acid
CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
O-Acetylsalicylic acid is the prototypical analgesic used in the treatment of mild to moderate pain. acts as an inhibitor of cyclooxygenase which results in the inhibition of the biosynthesis of prostaglandins. Aspirin also inhibits platelet aggregation and is used in the prevention of arterial and venous thrombosis. Along with sodium salicylate (sc-3520), aspirin has been shown to block the long terminal repeat from the human immunodeficiency virus and the Ig κ enhancer from NFκB dependent transcription.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido O-acetilsalicílico es el analgésico prototípico utilizado en el tratamiento del dolor leve a moderado. Actúa como inhibidor de la ciclooxigenasa que provoca la inhibición de la biosíntesis de prostaglandinas. La aspirina también inhibe la agregación plaquetaria y se utiliza en la prevención de la trombosis arterial y venosa. Junto con el salicilato de sodio (sc-3520), se ha demostrado que la aspirina bloquea la repetición terminal larga del virus de inmunodeficiencia humana y el potenciador de Igκ de la transcripción dependiente de NFκB.
Solubilidad
Soluble en etanol al 100 % (80 mg/ml), DMSO (41 mg/ml) o dimetilformamida (30 mg/ml); ligeramente soluble en solución salina tamponada con fosfato (PBS), pH 7,2 (2,7 mg/ml).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Garantizar una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material O-Acetylsalicylic acid
Punto de fusión 133°C to 140°C
Densidad 1.4
Temperatura de inflamación 250°C (482°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 779271
Índice Merck 14,851
Información de solubilidad Soluble in 100% ethanol (80mg/ml),DMSO (41mg/ml) or dimethyl formamide (30mg/ml); slightly soluble in Phosphate-buffered saline (PBS),pH 7.2 (2.7mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.15
Porcentaje de pureza 99%