Learn More
Cole-Parmer™ Nylon Miniature Check Valve
Use with liquids and gases for pressure or vacuum applications
Marca: Cole-Parmer™ 98553-00
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- La presión de ruptura es de 0,01 bar (0,18 psi), la presión de cierre es de 0,0009 bar (0,014 psi).
- Instale en cualquier posición.
- Las válvulas necesitan una contrapresión de 0,06 bar (1 psi) para un sellado hermético.
Especificaciones
0,125 in | |
Uso con líquidos y gases para aplicaciones de presión o vacío. | |
Manguera 1/8 pulg. | |
50 psi | |
de 121 °C |
Nailon | |
1/8 pulg | |
Manguera 1/8 pulg. | |
250 °F |