Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Picolon Confort™ Polyamide Gloves
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
Descripción
- Con puntos en la palma y los dedos para ofrecer un mejor agarre
- Forro textil de hilo de poliamida de alta elasticidad
- Puntadas finas, elásticas y cómodas
- Tejido con una técnica sin costuras
- No genera pelusas
Especificaciones
Estructura | Tejido sin costuras |
Coating Material | PVC |
Color | Blanco con puntos azules |
Tamaño | Medio |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Material de revestimiento | Poliamida |
Resistente a | Abrasión y cortes pequeños |
Longitud (métrico) | 260 mm |