Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Nylaflo™ Nylon Membrane Disc Filters
A highly versatile laboratory membrane filter.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 66606
Detalles adicionales : Peso : 0.22800kg
Descripción
- Compatibilidad química con ésteres, bases y alcoholes naturalmente hidrófilos
- Certificado HPLC
- Ofrece la garantía de que el filtro no añadirá artefactos a su análisis
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Nailon (hidrófilo) | |
No estéril | |
127 μm |
0,45 μm | |
100/paquete | |
13 mm |