Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Nylaflo™ Nylon Membrane Disc Filters
A highly versatile laboratory membrane filter.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 66604
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Descripción
- Compatibilidad química con ésteres, bases y alcoholes naturalmente hidrófilos
- Certificado HPLC
- Ofrece la garantía de que el filtro no añadirá artefactos a su análisis
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Nailon (hidrófilo) | |
No estéril | |
127 μm |
0,2 μm | |
25/paquete | |
142 mm |