Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Conjuntos de almohadillas nutrientes para E. coli, coliformes y enterobacterias
Los conjunto de almohadillas nutrientes Sartorius Stedim Biotech™ para E. coli, coliformes y enterobacterias son medios de cultivo estériles y deshidratados para pruebas microbiológicas.
Marca:  Sartorius Stedim Biotech™ 14049--50----RDN
Detalles adicionales : Peso : 1.31700kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15902490
  • 256.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 27-02-2023
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Prácticos y fáciles de manejar, reducen el trabajo y simplifican muchos procedimientos de pruebas microbiológicas.
  • Las almohadillas nutrientes son medios de cultivo estériles y deshidratados.
  • Una vez que se humedecen con 3,0–3,5 ml de agua estéril y desmineralizada (o destilada), están listos para usarse inmediatamente.
  • Listo para usar hasta 24 meses.
  • Membranas inclusivas: Se suministran con los filtros de membrana adecuados, que también están preesterilizados y envasados individualmente.
  • Opción económica.
  • Facilidad de uso.
  • Calidad uniforme.
  • Almacenamiento a temperatura ambiente sin problemas hasta 24 meses.
  • Conformidad con las normas internacionales : Además de la directiva europea sobre agua potable, cumplen con otras normativas y recomendaciones internacionales: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, normas americanas sobre agua y los alimentos, normas sobre agua mineral, directrices sobre cervecerías, como MEBAC o EBC, así como recomendaciones de la industria alimentaria, como LMBG, NCA e ICUMSA, etc.
Especificaciones
Especificaciones
Estéril
100 envase estéril, filtros de membrana de 47 mm
100/paq., envasados individualmente en placas de petri
Pruebas de coliformes cromogénicos (según ISO 9308-1)
Membranas de Microsart™ e.motion de 50 mm