Learn More
NUP62 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 2G12B3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Proteintech 66573-1-IG-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16818575
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
SDS3 is a subunit of the histone deacetylase.
Especificaciones
Especificaciones
NUP62
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P17955, P37198, Q63850
Nup62
NUP62 Fusion Protein Ag4912
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2G12B3
Unconjugated
NUP62
62 kDa nucleoporin, IBSN, Nuclear pore glycoprotein p62, nucleoporin 62kDa, Nucleoporin Nup62, NUP62, p62, SNDI
Mouse
Protein G
RUO
18226, 23636, 65274
-20°C