Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de viales Nunc™ Cryobank sin codificación
Almacene muestras diagnósticas y biológicas a temperaturas de hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido en los sistemas de viales Cryobank Thermo Scientific™ Nunc™ sin codificación.
Marca: Thermo Scientific™ 374087
Detalles adicionales : Peso : 1.50000kg
Descripción
Almacene muestras diagnósticas y biológicas a temperaturas de hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido en los sistemas de viales Cryobank Thermo Scientific™ Nunc™ sin codificación, compatibles con opciones de etiquetado y equipos de colocación y retirada de tapones. Los productos Cryobank están disponibles en un rango de volumen desde 0,5 hasta 5 l y se complementan con una amplia gama de certificaciones.
Seguimiento seguro
- La estructura maciza de una pieza evita que las etiquetas se despeguen durante el almacenamiento criogénico, preservando así la identidad del material de las muestras
Formato de almacenamiento superior
- Los tubos Cryobank están disponibles en gradillas de microplacas que ocupan poco espacio o se pueden almacenar en cajas criogénicas tradicionales para adaptarse al formato de almacenamiento que elija
- El formato de microplaca es compatible con las pipetas manuales multicanal y con los equipos de manipulación de líquidos automatizados
- La característica única de antirrotación permite la compatibilidad con equipos automatizados de tapado y destapado de tubos con opciones individuales, de 8 canales o de gradilla completa para adaptarse a diversos requisitos de rendimiento
- El tapón de polipropileno con junta de elastómero termoplástico (TPE) ofrece un sellado superior durante el almacenamiento a altas o bajas temperaturas
- La superficie de baja unión permite la máxima recuperación de muestras de baja concentración
Con certificación para satisfacer sus necesidades de almacenamiento
- Disponen de certificación CE y cumplen los requisitos de IATA para el uso y transporte para diagnóstico
- Con certificación de ausencia de ADNasa/ARNasa (0,5/1,0 ml), apirógenos (prueba de lisado del amebocito del Limulus), no tóxicos (prueba de Clase VI de la Farmacopea Estadounidense [USP])
- Nivel de garantía de esterilización 10-6 para el almacenamiento de muestras más sensible
Control de calidad exhaustivo
- Se realiza una validación de pruebas antifugas durante el proceso de fabricación para garantizar la integridad de las muestras
Especificaciones
374087 | |
Polipropileno (tapón) | |
Transparente | |
Ninguno | |
Transparente (tapón) | |
960 | |
Nunc™ |
CryoBank | |
Estéril | |
0,5 ml | |
CryoBank | |
En gradilla, 96 x 10 | |
960 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.