Learn More
Thermo Scientific™ Microplacas Nunc™ MicroWell™ de 96 pocillos, con código de barras
Obtenga unos resultados coherentes con las microplacas de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™, optimizadas para instrumentos robóticos, lectores automáticos y sistemas de manipulación de líquidos.
Marca: Thermo Scientific™ 260887
Detalles adicionales : Peso : 9.80100kg
Descripción
Obtenga resultados uniformes y fiables con las microplacas de 96 pocillos Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™. Con múltiples modificaciones de la superficie, estas placas son ideales para ensayos basados en células, así como para ensayos bioquímicos. La forma de fondo plano es perfecta para las mediciones ópticas y microscópicas. Disponibles en el tipo de faldón de brida alta o en el diseño de alzaprima de brida baja, las placas están optimizadas para diversos modelos de instrumentos robóticos, lectores automatizados y sistemas de manipulación de líquidos.
- El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
- Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
- Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon™ Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares
- Las placas se han optimizado para instrumentos robóticos, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
Especificaciones
Sí | |
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Con tapa | |
8 x 12 | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
Poliestireno | |
96 | |
Sin tratar | |
10 |
Plano | |
Estándar | |
Placa de 96 pocillos con fondo en F, sin tratar, transparente, con tapa, estéril, con código de barras (paquete de 10, caja de 160) | |
10 paq. | |
Transparente | |
Reborde alto | |
400 μl | |
Estéril | |
160 | |
160/caja |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.